06679
Methoxypolyethylene glycol amine
5,000, extent of labeling: ≥0.17 mmol/g NH2 loading
Synonyme(s) :
O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Ampleur du marquage
≥0.17 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.