81910
Acide propionique
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonyme(s) :
Acide en C3, Acide propanoïque, Acide propanyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.4 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
955 °F
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
Point d'ébullition
141 °C (lit.)
Pf
−24-−23 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter