Principaux documents
W292400
Sigma-Aldrich
Acide propanoïque
≥99.5%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Acide en C3, Acide propanoïque, Acide propanyl
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Numéro FEMA:
2924
Beilstein:
506071
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
3
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
eCl@ss :
39021305
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
8.003
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 178.1010
FDA 21 CFR 184.1081
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Pression de vapeur
2.4 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5%
Température d'inflammation spontanée
955 °F
Limite d'explosivité
12.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
Pf
−24-−23 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
dairy; pungent; acidic
Chaîne SMILES 
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide propionique (AP) est un acide carboxylique présent dans la nature qui se présente, à l'état pur, sous la forme d'un liquide corrosif incolore d'odeur déplaisante. L'acide propionique est une excellente matière première de par sa stabilité, son faible coût et sa nature sans danger ; il peut même être utilisé comme additif alimentaire.
L′acide propionique est un acide gras volatil (VFA) produit dans le rumen des ruminants par fermentation bactérienne.
Application
  • Distribution Characteristics of Low-Molecular-Weight Organic Acids in Reclaimed Soil Filled with Fly Ash: A Study : cette recherche examine la répartition des acides organiques de faible poids moléculaire, notamment l'acide propionique, dans les sols recyclés, en soulignant les implications pour l'environnement et la santé des sols (Zheng et al., 2024).
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Interconversions and production of volatile fatty acids in the sheep rumen.
Bergman EN, et al.
The Biochemical Journal, 97(1), 53-58 (1965)
Metabolism of propionic acid in animal tissues I. Enzymatic conversion of propionate to succinate.
Flavin M & Ochoa S.
The Journal of Biological Chemistry, 229(2), 965-979 (1957)
Biological effects of propionic acid in humans; metabolism, potential applications and underlying mechanisms
Sa'ad, H., et al.
Molecular and Cellular Biology, 1801 (11), 1175-1183 (2010)
Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention.
Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson, Vinood B
Technology & Engineering, 476-476 (2011)
Nucleophilic ?-Carbon Activation of Propionic Acid as a 3-Carbon Synthon by Carbene Organocatalysis
Jin, Zhichao, et al.
Chemistry?A European Journal , 21 (26), 9360-9363 (2015)