B103500
Acide butyrique
≥99%
Synonyme(s) :
1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.43 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
824 °F
Limite d'explosivité
10 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
pb
162 °C (lit.)
Pf
−6-−3 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 10 g/L at 20 °C
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HDAC1(3065)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.