81153
Poly(dimethylsiloxane)
analytical standard, for GPC, 311
Synonyme(s) :
Dimethylpolysiloxane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mn ~311
Mp ~311
Mw ~311
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.0
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)=O
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves