361879
Diméthylpolysiloxane
set of analytical standards, molecular weight series
Synonyme(s) :
Polydiméthylsiloxane
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Poids mol.
Mw 100,000
Mw 270,000
Mw 40,000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clé InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup