146153
Huile de silicone
for melting point and boiling point apparatuses
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Type
for melting point and boiling point apparatuses
Paramètres
−40-350 °F temp. range (−40-175 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Viscosité
45.0-55.0(25 °C)
Point d'ébullition
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C
Application
- for melting-point and boiling-point apparatus
- in membrane contactors to impregnate fibers
- on rheometer samples (chicken skin and bovine gelatin) to prevent evaporation during heating using temperature sweeps and frequency sweeps
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High viscosity
- Low water solubility
- Low vapor pressure
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
214.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves