Principaux documents
77880
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Beilstein:
2410916
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
pb
187-189 °C (lit.)
Densité
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
phenyl
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Autres remarques
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)