8.07031
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(R)-(+)-1-Phenylethylamine, D-α-Methylbenzylamine
About This Item
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
355 °C (DIN 51794)
pH
>7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
pb
187 °C/1013 hPa
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 71 °C (DIN 51758)
Solubilité
40 g/L
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Clé InChI
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.955
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +38.0 - +41.0 °
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup