Key Documents
8.07047
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
220-098-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
355 °C
Puissance
980 mg/kg LD50, oral (Rat)
730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
Point d'ébullition
187 °C/1013 hPa
Pf
-10 °C
Température de transition
flash point 71 °C
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup