62970
Lysozyme from chicken egg white
dialyzed, lyophilized, powder, ~100000 U/mg
Synonyme(s) :
Mucopeptide N-acétylmuramoylhydrolase, Muramidase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
chicken egg white
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
dialyzed
lyophilized
Activité spécifique
~100000 U/mg
Poids mol.
single-chain 14.3 kDa
Mr ~14600
Technique(s)
cell based assay: suitable
Adéquation
suitable for cell lysis
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
chicken ... LYZ(396218)
Application
- as a standard in small-angle neutron scattering experiments and infrared absorbance spectroscopy
- as a constituent of cell lysis buffer
- in protein crystallization experiments
Actions biochimiques/physiologiques
L′enzyme est active dans une vaste gamme de pH (de 6,0 à 9,0). À pH 6,2, une activité maximale est observée sur une plus vaste plage de forces ioniques (de 0,02 à 0,100 M) qu′à pH 9,2 (0,01 à 0,006 M).
Définition de l'unité
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable