471348
Acide méthane sulfonique solution
70 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Mesylic acid, MsOH
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Concentration
70 wt. % in H2O
Impuretés
≤1,000 ppm Sulfate (SO4)
≤10 ppm Iron
≤50 ppm Chloride (Cl)
Indice de réfraction
n20/D 1.416
Densité
1.319 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter