M4141
Acide méthane sulfonique solution
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Synonyme(s) :
Sulfomethane
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter