Merck
41110
Micro particles based on polystyrene, superparamagnetic, red fluorescent
size: 10 μm
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoRed
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solid)
particle size
10 μm std dev ≤0.3 μm, coeff var 2.1%
density
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C