Key Documents
45136
Supelco
Electrode Connecting Wire with Lemo/DIN-Connector
Selectophore, for electrode body ISE (45137-1EA)
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
Gamme de produits
Selectophore
Raccords
(LEMO type FFS.0A.250.FTAE33)
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable