63653
Punch for ion-selective membranes
Selectophore™
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Gamme de produits
Selectophore™
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany