327824
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 800
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
average Mw 800 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.576
Format
neat
Description générale
Polystyrene (for GPC, 800), a synthetic thermoplastic, is useful in a broad range of applications due to its rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)