A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H5C(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-705-0
Beilstein/REAXYS Number:
969405
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.1 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1065 °F
contains
15 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
6.1 %
refractive index
n
bp
165-169 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
General description
L'α-méthylstyrène est un styrène aromatique avec une substitution alkyle dont le point d'ébullition est relativement élevé. Il sert très souvent de monomère dans la synthèse de résines composites thermoplastiques utilisées dans les adhésifs, et dans les revêtements devant rester stables à haute température. Il peut aussi intervenir comme précurseur dans la synthèse régiosélective et diastéréosélective de produits naturels, de produits pharmaceutiques et autres composés de structures variées.
Application
L'α-méthylstyrène peut être utilisé :
- comme monomère pour préparer le monomère “phène” utilisé dans des composites de résines dentaires photopolymérisables afin de réduire leur retrait durant la polymérisation. L'α-méthylstyrène présente une faible concentration en doubles liaisons adaptée à la préparation de composites en résine à faible retrait volumétrique et résilients aux contraintes dues au retrait.
- comme monomère pour préparer du poly(α-méthylstyrène), un polymère pouvant servir d'additif dans la fabrication de transistors organiques en couches minces. Ce polymère favorise la croissance de cristaux semiconducteurs uniformément alignés avec une bien meilleure orientation.
- comme précurseur pour synthétiser des 3,4-dihydropyranes présentant un potentiel thérapeutique.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-méthylstyrène
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)