327719
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,500
Synonyme(s) :
PS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 2,500 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Description générale
Polystyrene (for GPC, 2,500) is a synthetic thermoplastic, which can find a wide range of applications due to its properties like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Weathering of Polymers (1983)