309052
Quinoline Yellow
Mixture of the mono- and disulfonic acids of Quinoline Yellow
Synonyme(s) :
Acid Yellow 3
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Solubilité
H2O: soluble
spirit: soluble (23,413-3)
λmax
412 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FZUOVNMHEAPVBW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable