Principaux documents
227064
Sigma-Aldrich
Hexane, mélange d'isomères
≥99%, anhydrous
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
anhydrous
Essai:
≥99%
pb:
68-70 °C (lit.)
Nom du produit
Hexane, mélange d'isomères, anhydrous, ≥99%
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Hexane, mixture of isomers is a non-renewable organic solvent mainly used for the dissolution and extraction of oils and fats.
Application
Hexane, mixture of isomers may be used as a carrier phase for microfluidic devices.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-23 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Alternative bio-based solvents for extraction of fat and oils: solubility prediction, global yield, extraction kinetics, chemical composition and cost of manufacturing.
Sicaire A-G, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8430-8453 (2015)
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Emily N Abada et al.
Biomedical microdevices, 20(4), 86-86 (2018-10-07)
While extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) is a valuable therapy for patients with lung or heart failure, clinical use of ECMO remains limited due to hemocompatibility concerns with pro-coagulatory hollow fiber membrane geometries. Previously, we demonstrated the feasibility of silicon nanopore
Polyamide interfacial composite membranes prepared from m-phenylene diamine, trimesoyl chloride and a new disulfonated diamine.
Xie W, et al.
Journal of Membrane Science, 403, 152-161 (2012)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)