16957
Diethanolamine
analytical standard
Synonyme(s) :
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
<0.98 atm ( 100 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
689 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
10.6 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
217 °C/150 mmHg (lit.)
Pf
28 °C (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup