Merck
85409
Huile de silicone
for oil baths (from -50°C to +200°C)
Synonyme(s) :
Dimethyl polysiloxane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
[-Si(CH3)2O-]n
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Huile de silicone,
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
oil
refractive index
n20/D 1.403 (lit.), n20/D 1.406
viscosity
100 mPa.s(20 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 20 °C
General description
L'huile de silicone est habituellement utilisée dans les bains d'huile des laboratoires de recherche pour les réactions nécessitant des températures de chauffage ou de reflux de -50 °C à +200 °C. Les bains d'huile procurent une chaleur plus uniforme que les autres moyens de chauffage.
L'huile de silicone est utile pour la préparation de bains d'huile dans une plage de températures comprise entre -50 et +200 °C.
Application
L'huile de silicone a été utilisée dans une étude pour la protection d'échantillons d'alliages d'acier au carbone. L'huile de silicone a également été utilisée comme réservoir de chaleur dans une analyse par RMN (résonance magnétique nucléaire).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Huile de silicone
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves