12309
p-Benzoquinone
for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Quinone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.73 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Température d'inflammation spontanée
815 °F
Qualité
for spectrophotometric det. of amines
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Résidus de sublimation
≤0.1%
Couleur
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
Pf
112-114 °C
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges