Principaux documents
1056504
USP
1,4-Benzoquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
p-Benzoquinone, ,5-cyclohexadiène-1,4-dione, Quinone
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(=O)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.09
Beilstein:
773967
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.73 (vs air)
Pression de vapeur
0.1 mmHg ( 25 °C)
Température d'inflammation spontanée
815 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
113-115 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clé InChI
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 1,4-benzoquinone, également appelée para-quinone, est un dérivé benzénique qui possède une structure diènedione cyclique.
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
La 1,4-benzoquinone est une poudre jaune foncé tirant sur le vert. Elle est légèrement soluble dans l'eau et est soluble dans l'alcool, l'éther et les solutions d'alcalis fixes. Il peut s'assombrir avec le temps.
Application
Cet étalon de référence de la pharmacopée des États-Unis ("United States Pharmacopoeia", USP) est destiné aux applications d'analyses et de laboratoire, conformément aux spécifications de l'USP.
Il convient en outre parfaitement comme étalon de référence primaire dans les tests et dosages suivants, conformément au chapitre général <11> de l'USP :
  • vapeur pure
  • eau pour préparation injectable
  • eau stérile pour inhalation
  • eau stérile pour préparation injectable
  • eau stérile pour irrigation
  • eau purifiée
  • eau purifiée stérile
  • eau pour hémodialyse
  • <643>carbone organique total
Remarque sur l'analyse
Ces produits sont réservés aux fins de test et d′essai. Ils ne sont pas destinés à être administrés chez l′homme ou l′animal et ne peuvent être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, quelle que soit leur nature.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
Aromatic alcohols and carbonyl compounds
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry (2016)
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
1,4-Benzoquinone
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6079-6079 (2013)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase
Contenu apparenté
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Commandez parmi une large gamme d'étalons de référence primaires hautement caractérisés, à utiliser avec les monographies USP-NF pour les essais de substances médicamenteuses et de formes galéniques, d'excipients pharmaceutiques, d'ingrédients alimentaires et de compléments alimentaires.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Afficher tout