Merck
Toutes les photos(5)
Documents
S5016
Sigma-Aldrich
Saccharose
ACS reagent
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sucre
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro Beilstein :
90825
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
sugar cane
Niveau de qualité
Qualité
ACS reagent
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]25/D +66.3 to +66.8°(lit.)
Technique(s)
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
immunohistochemistry: suitable
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
Résidus de calcination
≤0.01%
Perte
≤0.03% loss on drying, 105°C
Couleur
white
Plage de pH utile
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
Pf
185-187 °C (lit.)
Solubilité
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Application(s)
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
metabolomics
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Clé InChI
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Description générale
Le saccharose, un disaccharide composé de glucose et de fructose, sert de source d'énergie dans de nombreux processus biologiques. En culture cellulaire, le saccharose sert de cryoprotecteur en préservant la viabilité des cellules durant la congélation et la décongélation tout en aidant à maintenir l'équilibre osmotique et à améliorer la survie des cellules. Le saccharose est également utilisé comme supplément dans les milieux de culture de bactéries, d'insectes et de plantes, ainsi que dans différents dosages enzymatiques. Dans la recherche en biochimie, il intervient comme osmolyte, métabolite algal, métabolite de Saccharomyces cerevisiae, métabolite de E. coli et métabolite de la souris.
Application
Le saccharose a été utilisé :
  • dans un milieu de croissance pour étudier les aspects moléculaires et biochimiques des interactions plante-pathogène et les réponses immunitaires des plantes.
  • comme cryoprotecteur dans une étude impliquant des modifications induites par antibiotique d'un microbiote intestinal et de leurs effets sur les interactions neuro-immunitaires.
Actions biochimiques/physiologiques
Le saccharose est une source d'énergie vitale, qui est convertie par le métabolisme pour produire de l'adénosine triphosphate (ATP) destinée aux fonctions cellulaires et à la respiration des cellules. En biologie végétale, le saccharose est un élément central de la photosynthèse et sert de glucide de stockage dans diverses parties des plantes. En biologie cellulaire, il aide à maintenir l'équilibre osmotique des cellules, sert de cryoprotecteur en laboratoire et participe à la biosynthèse en formant des métabolites secondaires.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
  • Produit testé pour garantir l'absence de traces d'anions et de cations.
  • Saccharose de qualité ACS, issu de canne à sucre.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5
OXIDATIVE SIGNAL-INDUCIBLE1 induces immunity by coordinating N-hydroxypipecolic acid, salicylic acid, and camalexin synthesis
Rawat et al.
The New phytologist, 237, 1285-1301 (2023)
Mònica Aguilera et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Interactions between the intestinal microbiota, immune system and nervous system are essential for homeostasis in the gut. Inflammasomes contribute to innate immunity and brain-gut interactions, but their role in microbiota-neuro-immune interactions is not clear. Therefore, we investigated the effect of
Julia B Cordero et al.
The EMBO journal, 33(13), 1474-1491 (2014-05-03)
The non-receptor tyrosine kinase c-Src, hereafter referred to as Src, is overexpressed or activated in multiple human malignancies. There has been much speculation about the functional role of Src in colorectal cancer (CRC), with Src amplification and potential activating mutations
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor