10838039001
Roche
Fibronectine
from human plasma
Synonyme(s) :
Fibronectin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile; 0.2 μm filtered
Pureté
95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Poids mol.
440 kDa
Conditionnement
pkg of 5 mg
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FN1(2335)
Description générale
Spécificité
Application
Méthode d'analyse
Forme physique
Notes préparatoires
5 μg/cm2 for the coating of cell culture vessels
Storage conditions (working solution): -15 to -25 °C
The reconstituted solution is stable at -15 to -25 °C.
Note: Store the reconstituted solution in aliquots at -15 to -25 °C.
Avoid repeated freezing and thawing.
Reconstitution
Upon reconstitution, the solution may contain a small amount of insoluble aggregated material. These aggregates are a phenomenon inherent to fibronectin and do not influence product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Protocoles
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Diluer la fibronectine à la concentration souhaitée. Les conditions d'adhésion optimales dépendent du type de cellules et de l'application. La concentration de coating standard varie de 1 à 5 µg/cm2. Protocole de coating de fibronectine, produits et FAQ.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.