10786357001
Roche
Ribonuclease H (RNase H)
from Escherichia coli H 560 pol A1
Synonyme(s) :
rnase h
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Escherichia coli ( H 560 pol A1)
Niveau de qualité
Pureté
100%
Forme
solution
Activité spécifique
~40000 units/mg protein
Conditionnement
pkg of 100 U
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
cDNA synthesis: suitable
Couleur
colorless
pH optimal
7.5-9.1
Solubilité
water: miscible
Adéquation
suitable for molecular biology
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
life science and biopharma
Activité étrangère
RNase, none detected (up to 10 U with MS- II- RNA)
endonuclease ~10 units, none detected (using lambda-DNA)
nicking activity 10 units, none detected
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Informations sur le gène
Escherichia coli ... rnhA(946955)
Description générale
Source: E. coli H560 pol A1
Storage Buffer: 25 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1 mM dithiothreitol, 0.1 mM EDTA, 50% glycerol (v/v), pH 8.0 (+4°C)
Volume Activity: 1 x 103 U/ml assayed according to Hillenbrand & Staudenbauer.
Application
- In vivo RNA-primed initiation of DNA synthesis
- Elimination of mRNA during second-strand cDNA synthesis
- Site-specific cleavage of RNA
- Detection of RNA:DNA regions in double-stranded DNA of natural origin
- Removal of poly (A) sequences of mRNA if oligo (dT) is present
- RNA extraction and quantitative reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Eliminate potential sources of PCR errors.
- Increase accessibility of primers during subsequent PCR.
Qualité
Définition de l'unité
Volume Activity: Approximately 1 U/μl
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash