XX1105005
Seringues en plastique, 50 ml, raccord Luer à coulissement, polypropylène
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.03
Produits recommandés
Matériaux
clear device
polypropylene device
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Paramètres
50 mL sample volume
Entrée
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Utilisez les seringues en polypropylène pour distribuer des liquides dans des récipients de petite taille et filtrer sous pression de petits volumes à travers des supports filtres ou des unités de filtration équipés de raccords Luer femelle à coulissement
Application
Analyse de la bière, de l'eau en bouteille, des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques, tests de biocharge, analyses microbiologiques classiques