XX2702552
Jeu de joints toriques et bouchons pour chambre
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Produits recommandés
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with 1225 Sampling Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Filtrez simultanément 12 échantillons sous vide pour une analyse rapide des rétentats ou des filtrats. La numérotation des positions sur la plaque de filtration permet de suivre avec précision chaque échantillon. Des bouchons étanches maintiennent le vide sur les puits d'échantillon inutilisés. Des cylindres d'extension, disponibles sous forme d'accessoires, permettent d'augmenter le volume des échantillons de 15 à 50 ml.
Applications
Filtration générale d'échantillons de 15 à 50 ml, préparation en vue d'un comptage en scintillation
XX2702550, Collecteur d'échantillons 1225
Pièces de rechange
YY2214257 – Écrou de serrage
5162 – Plaque supérieure
XX2702509 – Joint torique en silicone
5163 – Plateau de support
XX2702510 – Grille support en polypropylène, 25 mm
XX11000PP – Vanne à bille, polypropylène rempli de verre
XX2504755 – Tuyau, ¼" × 23" (0,64 cm × 58 cm), latex
Accessoires
XX2702552 – Jeu de joints toriques et bouchons pour le réservoir
XX2702555 – Cylindre d'extension
XX6200006P – Pince à bouts plats, arrondis, acier inoxydable
XX7100004 – Tuyau, D.I. 3/16" (0,48 cm) × 140 cm, silicone
Applications
Filtration générale d'échantillons de 15 à 50 ml, préparation en vue d'un comptage en scintillation
XX2702550, Collecteur d'échantillons 1225
Pièces de rechange
YY2214257 – Écrou de serrage
5162 – Plaque supérieure
XX2702509 – Joint torique en silicone
5163 – Plateau de support
XX2702510 – Grille support en polypropylène, 25 mm
XX11000PP – Vanne à bille, polypropylène rempli de verre
XX2504755 – Tuyau, ¼" × 23" (0,64 cm × 58 cm), latex
Accessoires
XX2702552 – Jeu de joints toriques et bouchons pour le réservoir
XX2702555 – Cylindre d'extension
XX6200006P – Pince à bouts plats, arrondis, acier inoxydable
XX7100004 – Tuyau, D.I. 3/16" (0,48 cm) × 140 cm, silicone
Application
Accessoires pour supports filtres destinés à la préparation d'échantillons.
Composants
Comprend (3) joints toriques internes, (3) joints toriques externes et (3) bouchons de vidange