XX2004720
Support filtre Hydrosol, 47 mm, acier inoxydable
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Synonyme(s) :
Vacuum filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
22.9 cm
Diamètre
11.4 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Capacité de l'entonnoir
650 mL
Diam. du préfiltre
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccords
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Hydrosol Filter holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications :
Filtration sous vide de liquides inflammables
XX2004720 support filtre Hydrosol, 47 mm, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2004704 Ensemble entonnoir et anneau de verrouillage, acier inoxydable
XX2004708 Grille de support, 47 mm, acier inoxydable
XX2004702 Base avec grille, joint et support
XX2004703 Joint, PTFE
XX2004718 Bouchon N °8, trou de 9,5 mm (3/8''), silicone
XX20047RK Kit de pièces de rechange pour support filtre Hydrosol
Accessoires
XX1004705 Flasque de filtration sous vide, 1 L
XX1004744 Flasque de filtration sous vide, 4 L
XX7100004 Tubulures D.I. 3/16'' × 140 cm, silicone
XX6200006P Pinces à filtre, bout rond, acier inoxydable
XX2604735 Collecteur 3-positions, 47 mm, PVC
XX2504735 Collecteur 3-positions, 47 mm, acier inoxydable
XX2504700 Collecteur 6-positions, 47 mm, acier inoxydable
WP6211560 Pompe à haut débit de sortie, 115 V / 60 Hz
WP6222050 Pompe à haut débit de sortie, 220 V / 50 Hz
WP6210060 Pompe à haut débit de sortie, 100 V / 50-60 Hz
Principe
Les clients ont également consulté
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.