XIT4TPRTP3
Papier thermique Integritest
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
3 in.
76 mm
Largeur
2 in.
Profondeur
10 in.
Poids
16 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany