Merck
P2B030A05
Pellicon® 2 Cassette Media: Biomax® 30 kDa
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 0.5 m2
Synonyme(s) :
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-30 A 0.5 m2, Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Biomax® Module
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
23151806
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Module d′ultrafiltration à cassette Pellicon® 2 Biomax®, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 0.5 m2
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
product line
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable, tangential flow filtration (TFF): suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
0.5 m2
membrane nominal area
0.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
30 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
Comme indiqué en juillet 2022, ce produit n'est plus commercialisé. Des cassettes Pellicon™ 3 de nouvelle génération sont disponibles. Pour plus d'informations, contacter votre représentant local ou notre Service technique. La cassette équivalente P3B030A05 est maintenant disponible à l'achat.
La cassette d'ultrafiltration Pellicon® 2 BIOMAX 30 établit la norme pour les dispositifs de filtration à flux tangentiel de type cassette. L'unité P2B030A05 a été conçue en tenant compte de la transposition du procédé et du développement des applications.
La membrane en polyéthersulfone BIOMAX 30 de Millipore présente une structure dense qui évite les fuites de solutés à travers les micro-défauts normalement associés aux vides présents sous les fines couches des membranes UF classiques. Ces membranes denses sont plus perméables, ce qui se traduit par un débit élevé avec une rétention du produit équivalente ou supérieure. Ces membranes denses offrent les avantages d'un traitement rapide et à haut rendement avec des systèmes plus petits.
La cassette d'ultrafiltration Pellicon® 2 avec membrane BIOMAX offre une surface de filtration de 0,5 m2 avec un seuil de coupure nominal (NMWCO) de 30 kDa.
Application
Concentration, dessalage ou échange de tampons de :
  • solutions protéiques
  • solutions de polysaccharides
  • suspensions virales
Récolte, lavage ou clarification de :
  • cultures et lysats cellulaires
  • suspensions colloïdales
  • cultures virales
Features and Benefits
  • Séparateur de type A (serré)
  • Membranes denses à la pointe de la technologie pour faire face à pratiquement n'importe quel défi de séparation
  • Circuit d'écoulement court pour un débit plus élevé et une capacité de séparation à plus haute résolution
  • Choix de configuration des canaux d'écoulement offrant une capacité d'optimisation des procédés
  • Transposition à l'échelle supérieure rapide et prévisible
  • Transposabilité réellement linéaire des modules de l'échelle du laboratoire jusqu'aux ensembles industriels permettant le traitement de milliers de litres
  • Offre une meilleure résolution, de meilleurs rendements et une meilleure résistance à la contre-pression
  • Les membranes Ultracel sont des membranes composites coulées sur un substrat microporeux pour des membranes sans défaut
Analysis Note
Extractibles par gravimétrie : après rinçage à l'eau
Other Notes
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Conditions de préfiltration : 100 µm
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany