Key Documents
IT5INS001
Millipore
Instrument de test d'intégrité de filtres Integritest® 5
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Paramètres
1-40 °C temperature
Hauteur
23.1 cm (9.1 in.)
Largeur
39.1 cm (15.4 in.)
depth
43.2 cm (17 in.)
Poids
<10.5 kg (23 lb)
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
10-30°C
Application
Type de test
Point de bulle
Diffusion
HydroCorr
Test d'intégrité à l'eau HydroCorr
Autres remarques
Pression d'entrée maximale : source d'air propre et sec ou source d'azote de 1,4 à 8,2 bar, au moins 1 bar au-dessus de la pression maximale lors du test
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
À utiliser avec