Key Documents
VSWP09025
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,025 μm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 0,025 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
100 μm
Extractibles par gravimétrie
1.5%
Indice de réfraction
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.025 μm pore size
72 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : VSWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
Microdialyse d'ADN et de protéines
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Mode d'emploi : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3