Key Documents
VMWP04700
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,05 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, dimension de pores de 0,05 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
100 μm
Extractibles par gravimétrie
1.5%
Indice de réfraction
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.05 μm pore size
72 % porosity
Point de bulle
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La membrane MF-Millipore est constituée d'acétate et de nitrate de cellulose. Ces mélanges biologiquement inertes ont de nombreuses applications analytiques et de recherche.
Application
Microdialyse d'ADN et de protéines
Caractéristiques et avantages
  • Produit utilisable dans les applications de surveillance biologique et environnementale
  • Compatible avec les méthodes de stérilisation en autoclave, à l'oxyde d'éthylène et par rayonnement gamma.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Fate and immunotoxic effects of silver nanoparticles on rainbow trout in natural waters
Bruneau A, et al.
Journal of nanomedicine & nanotechnology, 6(03), 290-290 (2015)
Janet R Donaldson et al.
The Journal of biological chemistry, 281(39), 28811-28821 (2006-08-10)
RuvABC is a complex that promotes branch migration and resolution of Holliday junctions. Although ruv mutants are hypersensitive to UV irradiation, the molecular event(s) that necessitate RuvABC processing in vivo are not known. Here, we used a combination of two-dimensional
Protocoles
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes