Principaux documents
SCR127
Sigma-Aldrich
Synthetic Laminin
Synthetic peptide, powder, suitable for the in vitro culture of rat neural stem cells
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.75
Nom du produit
Peptide de synthèse mimétique de la laminine pour cellules souches neurales de rat,
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
>95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Description générale
La laminine, protéine de matrice extracellulaire de la membrane basale, intervient dans plusieurs processus biologiques, notamment l'adhésion, la prolifération, la migration, l'invasion et la différenciation cellulaires. Ces macromolécules hétérotrimériques (constituées de chaînes α, β et γ) sont difficiles à extraire et à purifier en quantités actives et de manière reproductible à partir de tissus endogènes. Si certaines isoformes de la laminine peuvent être isolées de tissus placentaires ou de cellules en culture, le rendement global en protéines aura toujours tendance à être relativement bas et à varier d'un lot à l'autre. Nombre de scientifiques travaillant sur les cellules souches doivent donc tester chaque nouveau lot de laminine afin de s'assurer que la protéine présente un niveau d'activité suffisant pour maintenir leur culture de cellules souches.
Pour éviter cette perte de temps, un substrat de laminine de synthèse bien défini, ayant les mêmes propriétés fonctionnelles et les mêmes propriétés de liaison que la laminine native, s'avère très utile puisqu'il évite d'avoir à tester et à cribler les nouveaux lots de protéine native. Ce peptide de synthèse de Millipore mimétique de la laminine remplace avantageusement la laminine native ; il a été optimisé pour promouvoir spécifiquement l'adhésion, la prolifération et la différenciation multilignée des cellules souches neurales de rat in vitro. Les cellules souches neurales de rat cultivées sur des plaques de culture tissulaire revêtues de ce peptide de synthèse mimétique de la laminine présentent les marqueurs caractéristiques des cellules souches neurales, la nestine et Sox-2, et sont en outre capables de se différencier préférentiellement vers les lignées gliale et neuronale. Le peptide de synthèse de Millipore mimétique de la laminine est un substrat de matrice extracellulaire économique, reproductible et bien défini pour la culture in vitro des cellules souches neurales de rat.
(Remarque : Ce produit a été optimisé pour favoriser la croissance des cellules souches neurales de rat. Il n'est pas conseillé de l'utiliser sur des cellules neurales d'être humain ou de souris.)
Conditionnement
5 × 3 mg
Forme physique
Peptide lyophilisé
Stockage et stabilité
Le peptide de synthèse mimétique de la laminine (réf. SCR127) est livré sous forme lyophilisée. Il doit être conservé à -20 °C dès réception. Une fois reconstitué, il doit être maintenu à 4 ºC et utilisé dans le mois qui suit.
Informations légales
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniele Bottai et al.
Human molecular genetics, 28(1), 64-73 (2018-09-22)
Cornelia de Lange syndrome (CdLS), which is reported to affect ∼1 in 10 000 to 30 000 newborns, is a multisystem organ developmental disorder with relatively mild to severe effects. Among others, intellectual disability represents an important feature of this condition. CdLS
Alex Straiker et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
Cannabis contains more than 100 phytocannabinoids. Most of these remain poorly characterized, particularly in neurons. We tested a panel of five phytocannabinoids-cannabichromene (CBC), cannabidiolic acid (CBDA), cannabidivarin (CBDV), cannabidivarinic acid (CBDVA), and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV) in two neuronal models, autaptic hippocampal
James H Felce et al.
Science signaling, 11(561) (2018-12-20)
For many years, the high-affinity receptor for immunoglobulin E (IgE) FcεRI, which is expressed by mast cells and basophils, has been widely held to be the exemplar of cross-linking (that is, aggregation dependent) signaling receptors. We found, however, that FcεRI
Articles
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Protocoles
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Afficher tout