Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SCM141
Sigma-Aldrich
Lysat de plaquettes humaines PLTMax
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
Synonyme(s) :
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le lysat de plaquettes humaines PLTMax est un supplément riche en facteurs de croissance, qui constitue une alternative supérieure au sérum de veau fœtal (FBS) pour la culture de cellules souches mésenchymateuses (CSM) humaines. Une croissance optimale des CSM peut être obtenue avec 5 % de lysat de plaquettes humaines PLTMax. Le lysat de plaquettes humaines PLTMax a été utilisé pour cultiver efficacement des cellules souches mésenchymateuses dérivées d'autres espèces, y compris la souris, le lapin et le porc.
Le lysat de plaquettes humaines PLTMax est dérivé de plaquettes normales de donneurs humains prélevées dans des centres de collecte de sang aux États-Unis. Des unités de donneurs multiples sont regroupées en lots de grande taille et traitées pour obtenir un produit homogène. De l'héparine (porcine), approuvée pour un usage intraveineux chez l'homme, est utilisée dans la préparation du lysat de plaquettes humaines PLTMax. Ce produit contient des substances dérivées de l'homme et doit être traité comme potentiellement infectieux. Il convient de suivre les précautions de manipulation et d'élimination universellement appliquées aux échantillons biologiques.
Application
Instructions d'utilisation
• Ajouter de l'héparine au milieu à une concentration finale de 2 U/ml. L'absence d'héparine peut provoquer la coagulation de certains milieux.
• Pour une croissance optimale des cellules souches mésenchymateuses humaines, ajouter 5 % v/v de lysat de plaquettes humaines PLTMax à un milieu de culture habituel du type DMEM ou MEMα.
• Mettre en culture les cellules à une concentration d'environ 1,5x10^3 cellules/cm2.
• Ne pas laisser les CSM primaires dépasser une confluence de 80 %.
Formation de particules
• Le produit a été filtré de manière aseptique avec des filtres de 0,2 µm. Des particules apparaissent après décongélation. La formation de particules est un phénomène normal qui n'affecte pas les performances, même en présence de grosses particules. Il n'est pas recommandé de filtrer ce produit.
• Pour réduire la formation de particules, limiter les cycles de congélation/décongélation et les stockages prolongés à 4 °C. Si nécessaire, le phénomène peut être en partie inversé en incubant brièvement le produit à 37 °C.
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Le lysat de plaquettes humaines PLTMax est un supplément riche en facteurs de croissance, qui constitue une alternative supérieure au sérum de veau fœtal (FBS) pour la culture de cellules souches mésenchymateuses (CSM) humaines. 100 ml
Sous-domaine de recherche
Cellules souches mésenchymateuses
Qualité
Le lysat de plaquettes humaines PLTMax est fabriqué à partir de matières premières de qualité maximale. Toutes les matières d'origine humaine proviennent d'installations inspectées par les autorités administratives compétentes et sont originaires des États-Unis. Chaque unité de donneur a été approuvée pour un usage chez l'homme et a fait l'objet de tests de dépistage de maladies infectieuses, y compris le VIH-1, le VIH-2, le VHC, l'AgHBs et le RPR pour la syphilis.
Chaque lot fait l'objet de tests approfondis pour les paramètres suivants :
pH : 6,8 à 7,8
Protéines totales : 4,0 à 6,5 g/dl
Endotoxines selon l'USP <8> : <10 UE/ml
Mycoplasmes : non détectés
Essais de stérilité : négatif pour la croissance
Stockage et stabilité
Conserver à -80 °C dès réception. Décongeler à température ambiante ou au bain-marie. Après décongélation, répartir en aliquotes et conserver à -20 °C ou à des températures plus froides. Une température de -80 °C est recommandée pour le stockage à long terme. Les cycles multiples de congélation/décongélation ne sont pas recommandés.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Samatha Bhat et al.
Scientific reports, 11(1), 3403-3403 (2021-02-11)
Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (BM-MSCs) are gaining increasing importance in the field of regenerative medicine. Although therapeutic value of MSCs is now being established through many clinical trials, issues have been raised regarding their expansion as per regulatory guidelines.
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Mark Li et al.
Stem cells translational medicine, 10(3), 385-397 (2020-10-25)
To optimize the regenerative proficiency of stem cells, a cardiopoietic protein-based cocktail consisting of multiple growth factors has been developed and advanced into clinical trials for treatment of ischemic heart failure. Streamlining the inductors of cardiopoiesis would address the resource
Augustin M Ofiteru et al.
Cells, 9(12) (2020-12-03)
Potency assays are critical for regenerative medicine, addressing the known challenge of functional heterogeneity among human multipotent stromal cells (hMSC). Necessary laboratory cell expansion allows analysis before implantation in the patient. Levels of induction of five signature gene biomarkers, ALPL
Articles
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Afficher tout