Merck
H3667
Sérum humain
Heat Inactivated, from human male AB plasma, USA origin, sterile-filtered
Synonyme(s) :
plasma humain, sérum humain, sérums humains
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
human male plasma (Type AB)
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human male plasma (Type AB)
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Le sérum est surtout requis comme supplément dans les milieux de culture cellulaire. Il contient des macromolécules, des protéines de transport, des facteurs d'adhérence et d'étalement, des nutriments de faible poids moléculaire, des hormones et des facteurs de croissance.
Application
Le sérum humain est employé comme supplément dans les milieux de culture de monocytes. Il a été utilisé comme témoin dans des western blots afin d'étudier l'expression sérique de Flightless-1.
Packaging
Le conditionnement peut varier d'un lot à l'autre en raison d'une pénurie touchant les flacons servant à emballer ce produit. La présence ou l'absence de film rétractable autour du bouchon du flacon n'a aucune incidence sur l’intégrité ou la stérilité du produit.
Analysis Note
A fait l′objet d′une analyse pour rechercher la présence d′endotoxines
Other Notes
Il n'est pas anormal pour nos produits à base de sérum humain d'être troubles. Ce produit est issu d'un mélange de sérum et sa turbidité indique que des lipides sont présents dans le sérum. Aucun produit à base de sérum humain limpide et sans lipide n'est disponible.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sérum humain
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c