Merck
H6914
Sérum humain
(from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Synonyme(s) :
otc, sans caillot, sérum humain, sérums humains
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Shipped in:
dry ice
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Le sérum humain de type AB est utilisé : dans des applications d′ingénierie tissulaire, de transplantation et de thérapie cellulaire afin de développer des cellules souches mésenchymateuses (CSM) à partir de tissus adipeux ou de cellules stromales mésenchymateuses de moelle osseuse humaine ; pour la production et la transplantation de greffes de cellules souches épithéliales limbiques standardisées ; pour la production ex vivo de lymphocytes NK à partir de sang périphérique dans du Milieu de multiplication pour cellules souches hématopoïétiques ; et pour améliorer la technologie de culture d′ilôts humains avant transplantation.
Packaging
Le conditionnement peut varier d'un lot à l'autre en raison d'une pénurie touchant les flacons servant à emballer ce produit. La présence ou l'absence de film rétractable autour du bouchon du flacon n'a aucune incidence sur l’intégrité ou la stérilité du produit.
Analysis Note
A fait l′objet d′une analyse pour rechercher la présence d′endotoxines
Other Notes
Il n'est pas rare que nos produits à base de sérum humain soient troubles. Ce produit provient d′un pool de sérum et le trouble indique la présence de lipides dans le sérum. Aucun produit du type sérum humain limpide et sans lipides n'est disponible.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Chaque donneur est testé et confirmé non réactif pour l′hépatite B, l′hépatite C et pour les anticorps du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par ELISA. Il convient néanmoins de considérer les produits d′origine humaine comme potentiellement infectieux et de les manipuler en conséquence.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sérum humain
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1