Principaux documents
SCM013
Sigma-Aldrich
Supplément pour milieu NDiff Neuro-27 (100x)
NDiff Neuro-27 Medium Supplement is a serum-free supplement containing antioxidants & other factors that has been developed for the in vitro propagation & maintenance of undifferentiated murine embryonic stem (ES) cells in serum free medium.
Synonyme(s) :
NDiff Medium Supplement, Neuro-27 Medium Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le supplément pour milieu NDiff Neuro-27 est un supplément sans sérum contenant des antioxydants et d'autres facteurs, spécialement développé pour la propagation et le maintien in vitro des cellules souches embryonnaires (CSE) murines non différenciées dans un milieu sans sérum (Nichols J, 2006). Ce produit peut également servir à différencier des cellules SE murines en neurones post-mitotiques, en particulier par différenciation en monocouche (Ying QL, 2003).
Forme physique
Le supplément pour milieu NDiff Neuro-27 se présente sous forme de solution aqueuse. La concentration de travail optimale du supplément pour milieu doit être déterminée spécifiquement pour chaque usage et chaque type de cellule. Une dilution au 1/40-1/200e convient dans la plupart des cas. Typiquement, le supplément Neuro-27 est dilué au 1/100e pour l'auto-renouvellement et la différenciation neurale des cellules SE de souris.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C jusqu'à la date de péremption. Conserver à l'abri de la lumière. Une fois le produit décongelé, diviser le produit restant non utilisé en aliquotes et le stocker à -20 °C en vue d'un usage ultérieur. Après ajout au milieu de culture cellulaire, le produit est stable pendant quatre semaines à 4 °C.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Defined conditions for neural commitment and differentiation
Ying, Qi-Long and Smith, Austin G
Test, 365, 327-341 (2003)
Qi-Long Ying et al.
Nature biotechnology, 21(2), 183-186 (2003-01-14)
Mouse embryonic stem (ES) cells are competent for production of all fetal and adult cell types. However, the utility of ES cells as a developmental model or as a source of defined cell populations for pharmaceutical screening or transplantation is
Jennifer Nichols et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 91-98 (2006-07-19)
The availability of murine embryonic stem (ES) cells has revolutionized the study of mammalian development and disease. We recently developed a culture medium that has enabled us to identify the essential signaling pathways required for maintenance of pluripotency in vitro.
Articles
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.