Merck
SCM003
Milieu de base pour cellules souches neurales
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
Synonyme(s) :
NSC Culture Media
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Le milieu basal pour cellules souches neurales est un milieu défini sans sérum et sans facteur de croissance qui a été optimisé pour la croissance et la différenciation in vitro de cellules souches neurales dérivées de rongeurs. Lorsqu'il est utilisé avec du bFGF ou avec du bFGF, de l'EGF et de l'héparine, le milieu basal permet la prolifération de cellules souches neurales de rat et de souris, respectivement. Le retrait des facteurs de croissance du milieu basal pour cellules souches neurales entraîne la différenciation spontanée des cellules souches neurales de rongeur.
Application
Le milieu basal pour cellules souches neurales est un milieu défini sans sérum et sans facteur de croissance qui a été optimisé pour la croissance et la différenciation in vitro de cellules souches neurales dérivées de rongeurs.
Preparation Note
Conserver à -20 °C jusqu'au moment de l'utilisation. Après décongélation, le milieu basal doit être conservé entre 2 et 8 °C pendant un mois maximum.
Analysis Note
Chaque lot de milieu est testé pour la croissance, la prolifération et la différenciation optimales des cellules souches neurales de rat et de souris. Test de stérilité : négatif ; Osmolarité : 299 ; pH : 7,4
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c