Principaux documents
SCM007
Sigma-Aldrich
Milieu de congélation pour cellules souches neurales ReNcell
ReNcell Neural Stem Cell Freezing Medium is qualified for use with ReNcell immortalized human neural progenitor cell lines, CX.
Synonyme(s) :
Neural Stem Cell Cryopreservation Culture Media
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le Milieu de congélation pour cellules souches neurales ReNcell est qualifié pour être utilisé avec les lignées de cellules progénitrices neurales humaines immortalisées ReNcell CX (CHEMICON, réf. SCC007) et VM (CHEMICON, réf. SCC008) cultivées dans des conditions sans sérum avec le Milieu de maintenance pour CSN ReNcell (CHEMICON, réf. SCM005). La formulation optimisée garantit une cryopréservation uniforme et une grande viabilité lors de la décongélation et de la mise en culture.
Application
Cryoconservation des lignées de cellules souches neurales humaines immortalisées ReNcell CX et VM dans des conditions sans sérum
Forme physique
Formulation sans sérum. Contient 10 % de DMSO
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C Voir la date d'expiration du lot sur les étiquettes du produit.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Afficher tout
Protocoles
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.