RW0609000
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,5 µm de dimension de pores
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Reinforced Membrane Filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
90 mm diameter, mixed cellulose esters, 0.5 µm pore size, polyester web
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
150 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Diamètre
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
200 μm
Dimension de pores
0.5 μm pore size
75 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Features & Benefits:
•Prefilter with high dirt-loading capacity for greater throughput
•Non-shedding substrate will not unload fibers downstream
Applications:
Prefiltration Ahead of Sterilizing-Grade Filters
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3