Key Documents
PLCC06210
Millipore
Disques d'ultrafiltration, PM nominal de 5 kDa
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 5 kDa
About This Item
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
regenerated cellulose membrane
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Ultracel®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. du filtre
63.5 mm
Surface de filtration
28.7 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
5 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les membranes d'ultrafiltration sont constituées de cellulose ou de polyéthersulfone (PES). Ces membranes sont utilisées en diafiltration, dans des dispositifs centrifuges ou sous pression tels que la cellule à agitation Amicon®, pour assurer un échange efficace des tampons. Les membranes d'ultrafiltration peuvent aussi bien servir à la concentration d'échantillons qu'à l'échange de tampons. Elles permettent de réduire au minimum les transferts d'échantillon et de limiter la perte d'échantillon.
Application
Les disques d'ultrafiltration d'un poids nominal limite de 5 kDa ont été utilisés pour :
  • Concentrer des hydrolysats d'Acaudina molpadioidea
  • Fractionner un hydrolysat de sous-produit protéique (TB) de tilapia
  • Dessaler une solution réactionnelle destinée à la préparation de colorants polymères dérivés de phénols végétaux.
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kyung Min Im et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (118) (2016-12-09)
Effective hair dyeing through in situ incubation of keratin hair with the products of fungal laccase-catalyzed polymerization of plant phenols has been previously demonstrated. However, the dyeing process takes a long time to complete compared to commercial hair-dyeing products. To
Modification of ACE-inhibitory peptides from Acaudina molpadioidea using the plastein reaction and examination of its mechanism
Jiang S, et al.
Food Bioscience, 26, 1-7 (2018)
Assessment on multilayer ultrafiltration membrane for fractionation of tilapia by-product protein hydrolysate with angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity
Roslan J, et al.
Separation and Purification Technology, 173, 250-257 (2017)