Accéder au contenu
PLTK06210
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d’ultrafiltration, 30 kDa NMW
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
30 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Sterility:
non-sterile
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Filtre membrane en cellulose régénérée, seuil de coupure nominal de 30 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Les membranes d'ultrafiltration sont généralement constituées de cellulose régénérée ou de polyéthersulfone (PES). En règle générale, le seuil de coupure nominal de la membrane doit être 2 à 3 fois plus petit que le poids moléculaire du soluté à retenir lors de l'utilisation de cellulose régénérée.
Application
Les disques d'ultrafiltration, NMW de 30 kDa ont été utilisés avec le concentrateur de cellules agitées Amicon® pour la purification des protéines de cellules de mammifères. Ils ont également été utilisés dans des unités d'ultrafiltration pour le fractionnement aux inhibiteurs de xylanase.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c