Principaux documents
MSSK10025
Millipore
Kit de test d'échantillonnage HPC
The HPC Red Test Kit contains Red Test Sampler (MHPC10025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Adéquation
aerobic bacteria
molds
yeasts
Description générale
L'échantillonneur de surface est un système autonome qui comprend des échantillonneurs HPC Total Count et des récipients de 18 ml de tampon phosphate stérile où sont plongés les écouvillons. Ce système d'échantillonnage est conçu pour mesurer les concentrations bactériennes sur les surfaces planes ou irrégulières. Il peut être utilisé dans diverses applications de production alimentaire, dans les établissements traitant les denrées alimentaires et d'autres installations pour évaluer l'efficacité des mesures de désinfection visant à éliminer la contamination microbiologique. Les flacons de tampon contiennent des agents neutralisants pour contrecarrer les effets inhibiteurs des chlorures ou composés d'ammonium quaternaire résiduels pouvant être présents sur les surfaces après décontamination. Le kit contient 25 languettes à tremper + 25 écouvillons.
Application
L'échantillonneur de surface MHPC permet de contrôler facilement et rapidement le nombre total de bactéries aérobies dans les aliments et les boissons, l'eau pour usage dentaire, les dialysats, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.
Remarque sur l'analyse
Les colonies sont miroitantes et translucides ou transparentes. Leur couleur varie d'incolore à blanc, jaune crème ou occasionnellement pigmentée.
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout