Key Documents
MMSB10025
Millipore
Écouvillon dans un flacon de tampon phosphate
Neutralizing agents to counteract adverse effects of residual chlorine or quaternary ammonium compounds
Synonyme(s) :
Tampon neutralisant
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
eCl@ss :
32160607
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
Dacron swab(s)
polyethylene cap
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Niveau de qualité
Conditionnement
box of 25 units
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
Compatibilité
for use with Dip and Swab Samplers (MC0010025; MHPC10025; MY0010025)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'écouvillon dans la fiole avec tampon phosphate contient un agent neutralisant pour contrecarrer les effets inhibiteurs des chlorures ou composés d'ammonium quaternaire pouvant être présents sur les surfaces après décontamination. L'écouvillon dans la fiole est utilisé pour mesurer les niveaux microbiens sur les surfaces planes ou irrégulières.
Application
L'écouvillon dans la fiole avec tampon phosphate peut être utilisé dans diverses applications de production alimentaire, dans les établissements traitant les denrées alimentaires et autres installations pour évaluer l'efficacité des mesures de désinfection visant à éliminer la contamination microbiologique. Ces écouvillons trouvent une application dans les domaines de la biologie médicale, la surveillance environnementale, l'industrie alimentaire/des boissons et la surveillance de l'eau.
Adéquation
Écouvillon de surveillance environnementale dans du tampon phosphate
Forme physique
Code couleur : transparent
Informations légales
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout