MISELADLA
étiquettes de laboratoire adaptables MilliSentials
Synonyme(s) :
Étiquettes de laboratoire sur mesure
Description générale
Les étiquettes ont également été conçues avec des perforations permettant qu'une taille convienne à une multitude de récipients de laboratoire, notamment aux microtubes à centrifuger, cryotubes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire et flacons de réactifs.
À utiliser avec le système d'étiquetage de laboratoire MilliSentials.
Application
Caractéristiques et avantages
- Taille d'étiquette unique pouvant s'adapter à plusieurs récipients de laboratoire
- Résistance à la température
- Résistance aux solvants chimiques
Contenu apparenté
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.