Principaux documents
MABE343-AF647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-puromycine, clone 12D10, conjugué au colorant Alexa Fluor 647
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-puromycine, clone 12D10, Anticorps anti-puromycine, conjugué à l'Alexa Fluor 647, Anticorps de détection anti-puromycine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12D10, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La puromycine est un antibiotique aminonucléosidique dérivé de la bactérie Streptomyces alboniger. Elle agit comme un inhibiteur de la synthèse des protéines qui bloque la traduction en interrompant prématurément la chaîne protéique dans le ribosome. Les anticorps monoclonaux anti-puromycine peuvent être utilisés avec des protocoles d'immunochimie standard pour examiner directement la traduction : c'est ce que l'on appelle la méthode SUnSET ("surface sensing of translation"). Son utilité dans les analyses de la traduction des protéines provient du fait qu'une partie de la molécule ressemble à l'extrémité 3′ de l'aminoacyl-ARNt. La puromycine induit la fragmentation de l'ADN dans les thymocytes et les cellules leucémiques humaines HL-60.
Cet anticorps anti-puromycine, clone 12D10, a été validé pour la détection de la puromycine en immunocytochimie.
Spécificité
Réaction anticipée avec les cellules de toutes les espèces en cas de pré-incubation avec de la puromycine.
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie dans des cellules HeLa non traitées et traitées à la puromycine.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/2500e de cet anticorps a permis de détecter des protéines nouvellement synthétisées incorporant de la puromycine dans des cellules HeLa traitées avec de la puromycine.
Alexa Fluor est une marque déposée de Life Technologies.
Description de la cible
Se reporter à la réf. MABE343 pour plus d'informations sur le poids moléculaire observé.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Li Wang et al.
The British journal of nutrition, 1-11 (2023-05-29)
Se deficiency causes impaired growth of fish skeletal muscle due to the retarded hypertrophy of muscle fibres. However, the inner mechanisms remain unclear. According to our previous researches, we infer this phenomenon is associated with Se deficiency-induced high concentration of
Michal Scur et al.
Nature communications, 13(1), 7272-7272 (2022-11-27)
Alveolar macrophages (AM) hold lung homeostasis intact. In addition to the defense against inhaled pathogens and deleterious inflammation, AM also maintain pulmonary surfactant homeostasis, a vital lung function that prevents pulmonary alveolar proteinosis. Signals transmitted between AM and pneumocytes of
Hongcheng Cheng et al.
Nature metabolism, 5(2), 314-330 (2023-01-31)
The accumulation of acidic metabolic waste products within the tumor microenvironment inhibits effector functions of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs). However, it remains unclear how an acidic environment affects T cell metabolism and differentiation. Here we show that prolonged exposure to acid
Noga Ron-Harel et al.
Cell reports, 28(12), 3011-3021 (2019-09-19)
T cell stimulation is metabolically demanding. To exit quiescence, T cells rely on environmental nutrients, including glucose and the amino acids glutamine, leucine, serine, and arginine. The expression of transporters for these nutrients is tightly regulated and required for T cell activation.
Seema Qamar et al.
Cell, 173(3), 720-734 (2018-04-21)
Reversible phase separation underpins the role of FUS in ribonucleoprotein granules and other membrane-free organelles and is, in part, driven by the intrinsically disordered low-complexity (LC) domain of FUS. Here, we report that cooperative cation-π interactions between tyrosines in the